Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 116.33 EUR
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31654734
Číslo CAS: 2244085-78-5
OSN: 1993
ADR: 3,III