Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 655.44 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30529953
Číslo CAS: 1211523-00-0
OSN: 1993
ADR: 3,III