Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 655.44 EUR
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31689284
Číslo CAS: 871126-88-4
OSN: 1993
ADR: 3,III