Tlačiť
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 211.9 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Mw: 199.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31654732
Číslo CAS: 1935278-77-5
OSN: 1993
ADR: 3 III