Tlačiť
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-ethynyl-1-fluorobenzene
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 655.44 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD26395447
Číslo CAS: 918487-39-5
OSN: 1993
ADR: 3,III