Tlačiť
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 217.81 EUR
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31654731
Číslo CAS: 1701568-15-1
OSN: 1993
ADR: 3,III