Tlačiť
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-ethynyl-4-fluorobenzene
PC56836-1G PC56836-250MG PC56836-5G
APOSPC56836-1GEA 66.59 EUR
APOSPC56836-1G APOSPC56836-250MG APOSPC56836-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD29046530
Číslo CAS: 1693887-36-3
OSN: 1993
ADR: 3,III