Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 596.03 EUR
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂O
Mw: 236.578 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29111399
Číslo CAS: 1446406-93-4