Tlačiť
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56811-1G PC56811-250MG PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA 211.9 EUR
APOSPC56811-1G APOSPC56811-250MG APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Mw: 221.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28790334
Číslo CAS: 1806333-01-6
OSN: 3261
ADR: 8 III