Tlačiť
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 656.64 EUR
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16250146
Číslo CAS: 1378816-28-4