Tlačiť
4-Bromobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 249.15 EUR
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆BrF
Mw: 189.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20482167
Číslo CAS: 459-49-4
OSN: 1759
ADR: 8 III