Tlačiť
2-Bromobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 696.35 EUR
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆BrF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26726839
Číslo CAS: 446-47-9
OSN: 3265
ADR: 8,III