Tlačiť
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 79.71 EUR
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28990107
Číslo CAS: 500-11-8
OSN: 1759
ADR: 8 III