Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 539.15 EUR
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
Mw: 226.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393815
Číslo CAS: 1261822-74-5