Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 993.39 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Mw: 240.564 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393797
Číslo CAS: 1261731-19-4