Tlačiť
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56769-1G PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA 1059.48 EUR
APOSPC56769-1G APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28048416
Číslo CAS: 1805474-26-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III