Tlačiť
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 88.25 EUR
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Vzorec: C₁₄F₁₀O₃
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863747
Číslo CAS: 15989-99-8