Tlačiť
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 1536.15 EUR
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
Mw: 303.151 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411263
Číslo CAS: 74418-16-9