Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 745.84 EUR
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₃F₅O
Mw: 222.112 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31618862
Číslo CAS: 2237235-34-4
OSN: 1993
ADR: 3 III