Tlačiť
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56714-1G PC56714-250MG PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA 331.26 EUR
APOSPC56714-1G APOSPC56714-250MG APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₄NO₄
Mw: 253.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22273734
Číslo CAS: 1389313-52-3