Tlačiť
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 984.18 EUR
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₃BrF₆O
Mw: 321.014 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15526889
Číslo CAS: 1260743-42-7