Tlačiť
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 747.05 EUR
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Vzorec: C₄H₈F₂O
Mw: 110.103 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23943409
Číslo CAS: 354-10-9
OSN: 1987
ADR: 3 III