Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 109.35 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09954767
Číslo CAS: 70692-45-4