Tlačiť
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Difluoromethyl)cyclobutan-1-one
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2330.86 EUR
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Vzorec: C₅H₆F₂O
Mw: 120.097 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD25371848
Číslo CAS: 1461713-56-3