Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenyl carbonochloridate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl] carbonochloridate
PC56280-1G PC56280-5G
APOSPC56280-1GEA 225.83 EUR
APOSPC56280-1G APOSPC56280-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093719
Číslo CAS: 95668-29-4
OSN: 3277
ADR: 6.1+8,II