Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 2-Bromo-4-fluoro-3-vinylbenzotrifluoride
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 794.71 EUR
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₅BrF₄
Mw: 269.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31613608
Číslo CAS: 2227272-52-6