Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 106.15 EUR
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₅INO
Mw: 339.001 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28789909
Číslo CAS: 1803729-60-3