Tlačiť
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 596.87 EUR
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28130101
Číslo CAS: 1426805-91-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III