Tlačiť
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 960.14 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Mw: 301.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31613607
Číslo CAS: 2090828-24-1