Tlačiť
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56259-1G PC56259-250MG PC56259-5G
APOSPC56259-1GEA 794.71 EUR
APOSPC56259-1G APOSPC56259-250MG APOSPC56259-5G
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Mw: 285.033 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31613606
Číslo CAS: 2091610-87-4