Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 671.74 EUR
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30497608
Číslo CAS: 2059937-52-7