Tlačiť
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-bromo-6-fluoro-3-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56255-1G PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA 745.84 EUR
APOSPC56255-1G APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Mw: 285.033 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28141542
Číslo CAS: 1515433-83-6