Tlačiť
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC56252-1G PC56252-250MG PC56252-5G
APOSPC56252-1GEA 66.59 EUR
APOSPC56252-1G APOSPC56252-250MG APOSPC56252-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31580165
Číslo CAS: 2090283-00-2
OSN: 3265
ADR: 8,III