Tlačiť
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 941.72 EUR
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Vzorec: C₅H₅BF₃N
Mw: 146.906 g/mol
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00971931
Číslo CAS: 407-76-1
OSN: 3261
ADR: 8 III