Tlačiť
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 131.17 EUR
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Vzorec: C₉H₁₁F₉O
Teplota varu: 142 °C
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 41,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23134588
Číslo CAS: 1193009-98-1
OSN: 3271
ADR: 3,III