Tlačiť
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 1021.26 EUR
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂
Mw: 235.069 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31568655
Číslo CAS: 1654773-79-1
OSN: 1759
ADR: 8 III