Tlačiť
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium trifluoro(trans-2-methylcyclohexyl)borate, Potassium, trifluoro-[(1R,2R)-2-methylcyclohexyl]boranuide
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 78.62 EUR
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Vzorec: C₇H₁₃BF₃·K
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28955335
Číslo CAS: 1041642-14-1
OSN: 1759
ADR: 8,III