Tlačiť
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G PC56176-250MG PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA 1390.75 EUR
APOSPC56176-1G APOSPC56176-250MG APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₂F₈O
Mw: 278.099 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31568567
Číslo CAS: 2227272-56-0