Tlačiť
7-Fluorobenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Fluoro-1-benzofuran, 7-Fluorobenzofuran
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 119.37 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅FO
Mw: 136.123 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15143817
Číslo CAS: 24410-61-5