Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1377.53 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄I
Mw: 368.893 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31568566
Číslo CAS: 2227272-51-5