Tlačiť
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 806.66 EUR
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄BrFN₂
Mw: 227.033 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31568565
Číslo CAS: 1893896-09-7