Tlačiť
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 165.83 EUR
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrF₅O₃S
Mw: 343.066 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561290
OSN: 2811
ADR: 6.1 III