Tlačiť
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 331.73 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂F₄N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28770505
Číslo CAS: 1807303-10-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III