Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 819.95 EUR
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄O₂
Mw: 289.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31613604
Číslo CAS: 2167614-08-4