Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 183.06 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224.109 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22551466
Číslo CAS: 1211530-22-1