Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 157.82 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Vzorec: C₈H₇BrFNO₃
Mw: 264.048 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31543788
Číslo CAS: 2187435-02-3