Tlačiť
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 621.27 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28799115
Číslo CAS: 1804053-00-6