Tlačiť
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 874.02 EUR
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃S
Mw: 331.106 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31536707
Číslo CAS: 2091023-46-8