Tlačiť
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 539.15 EUR
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399135
Číslo CAS: 1261582-03-9