Tlačiť
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56109-1G PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA 819.95 EUR
APOSPC56109-1G APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Mw: 297.016 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12922961
Číslo CAS: 691877-05-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III